Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Cryogenic Vials, Round Bottom with External Screw Cap
Codice prodotto. 11734269 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 mL
2 mL
Marking Spot:
No
Yes
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Altezza (sistema metrico):
35 mm
49 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Marking Spot Sterilità Altezza (sistema metrico) unitSize
11734269 1.2 mL Yes Sterile 35 mm pezzi 500
11744269 2 mL Yes Sterile 49 mm pezzi 500
11764279 2 mL No Non-sterile 49 mm pezzi 1000
11754279 2 mL Yes Non-sterile 49 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11734269 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W985860
External threaded screw cap can be easily removed with one hand
  • Exacting round bottom cryogenic vial allows for up to 17,000 × g max. rcf
  • Unrivaled cap seal exceeds DOT and IATA regulations, ensuring ultimate protection of samples during transportation and demanding freeze-thaw handling
  • Lot certified RNase/DNase and Endotoxin free, sterile and non-pyrogenic provides assurance for sample integrity
  • Made from low binding cryogenic, virgin polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Natural
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.47 in.
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 1.2 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.37 in.
Stile Round
Stile filo External
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Quantità 500/Cs.
Marking Spot Yes
Certificazione/Conformità DOT, IATA
Altezza (sistema metrico) 35 mm