Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Cryogenic Vials, Round Bottom with External Screw Cap
Codice prodotto. 11764279 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 mL
2 mL
Marking Spot:
No
Yes
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Altezza (sistema metrico):
35 mm
49 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Marking Spot Sterilità Altezza (sistema metrico) unitSize
11764279 2 mL No Non-sterile 49 mm pezzi 1000
11734269 1.2 mL Yes Sterile 35 mm pezzi 500
11744269 2 mL Yes Sterile 49 mm pezzi 500
11754279 2 mL Yes Non-sterile 49 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11764279 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W985851
External threaded screw cap can be easily removed with one hand
  • Exacting round bottom cryogenic vial allows for up to 17,000 × g max. rcf
  • Unrivaled cap seal exceeds DOT and IATA regulations, ensuring ultimate protection of samples during transportation and demanding freeze-thaw handling
  • Lot certified RNase/DNase and Endotoxin free, sterile and non-pyrogenic provides assurance for sample integrity
  • Made from low binding cryogenic, virgin polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Natural
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.47 in.
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 2 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.92 in.
Stile Round
Stile filo External
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Quantità 1000/Cs.
Marking Spot No
Certificazione/Conformità DOT, IATA
Altezza (sistema metrico) 49 mm