Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Cryule™ Gold-Band™ Cryogenic Ampules
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
- Low-extractable borosilicate glass
- Gold-Band feature indicates prescoring
- Tips of prescored ampules snap off easily without filing
- Designed for low-temperature storage and rapid thawing
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Prescored Cryogenic Ampule |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.15 cm |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.45 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 7 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.75 in. |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 0.5 cm |
| Diametro (sistema imperiale) parte superiore | 0.19 in. |
| Vedi altri risultati |