Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Rack in polipropilene Cryule™
Codice prodotto. 11581335 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
50
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11581335 50 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11581335 Fornitore DWK LIFE SCIENCES™ N. del fornitore 985800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    223.51€ / pezzi 5
    Risparmia 17.49€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Molded corners provide stability during stacking
Molded corners provide stability during stacking
  • Alphanumeric index provides easy sample identification
  • Autoclavable at 121°C (249.8°F) for 20 minutes
  • See ordering chart for tube compatibilities
Order Info
4L x 7.62W x 0.87 in. H (10.2 x 19.4 x 2.2cm)
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore White
Capacità Vials
Materiale Polipropilene
Posizioni 50
Forma Round
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 flaconcini Cryule a fondo sferico da 1 e 2 ml, di 12 mm di diametro, per autocampionatore, con tappi a vite o provette in vetro per coltura 12 x 75 mm
Dimensioni (L x P x A) 7.4 x 4 x 0.86 pollici (19 x 10 x 2.2 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.4 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.86 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 1.25 cm
Product Type Rack, flacone
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 2.2 cm
Matrice Profondità 5 x larghezza 10
Larghezza (sistema metrico) 10 cm