Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Decappers
Codice prodotto. 10628332 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
13 mm Caps
30 mm Caps
Product Type:
Hand-operated Decapper
Plier-style Decapper
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Product Type Dimensione della confezione
10628332 30 mm Caps Hand-operated Decapper Pezzo
10044241 13 mm Caps Plier-style Decapper Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10628332 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 224357
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    779.10€
    738.26€ / pezzi 1
    Risparmia 40.84€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
These crimpers are used for flip cap seals and for aluminum seals
Specifica
Tipo di chiusura 30 mm Caps
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flip Cap Seals and Aluminum Seals
Product Type Hand-operated Decapper