Learn More
DWK Life Sciences Kit da banco per sistema a rulli compatto per flaconi di piccole dimensioni
Codice prodotto. 10411393 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Compact small bottle roller culture apparatus
Sistema per coltura compatto, a rulli, da banco Wheaton
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10411393 Sistema per coltura compatto, a rulli, da banco Wheaton Pezzo
10579311 Compact small bottle roller culture apparatus Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10411393 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W348930CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00€
    539.15€ / pezzi 1
    Risparmia 185.85€
    25% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Expand cell cultivation capacity with the WHEATON™ Deck Kit for Compact Roller System for Small Bottles. Each deck holds two roller bottles (75-121mm diameter, 290mm long) and attaches quickly to the WHEATON™ Compact Roller System, which accepts up to two additional decks.
  • Fissaggio semplice e rapido al sistema compatto a rulli Wheaton per flaconi piccoli (sopra) con possibilità di aggiungere altri due ripiani
  • Inclusi nel kit: ripiano a rulli assemblato, quattro montanti di supporto, cinghia di trasmissione, necessarie istruzioni hardware e di assemblaggio
Order Info
Peso: 5 libbre (2.3kg)
Specifica
Product Type Kit da banco
Colore Carbone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema per coltura compatto, a rulli, da banco Wheaton
Include Pianale a rulli assemblato, 4 montanti di supporto, cinghia di trasmissione, hardware e istruzioni di assemblaggio