Learn More
DWK Life Sciences Kit da banco per sistema a rulli compatto per flaconi di piccole dimensioni
Codice prodotto. 10579311 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Compact small bottle roller culture apparatus
Sistema per coltura compatto, a rulli, da banco Wheaton
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10579311 Compact small bottle roller culture apparatus Pezzo
10411393 Sistema per coltura compatto, a rulli, da banco Wheaton Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10579311 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 348930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.00€
    754.54€ / pezzi 1
    Risparmia 40.46€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 04-03-2027
Expand cell cultivation capacity with the WHEATON™ Deck Kit for Compact Roller System for Small Bottles. Each deck holds two roller bottles (75-121mm diameter, 290mm long) and attaches quickly to the WHEATON™ Compact Roller System, which accepts up to two additional decks.
  • Fissaggio semplice e rapido al sistema compatto a rulli Wheaton per flaconi piccoli (sopra) con possibilità di aggiungere altri due ripiani
  • Inclusi nel kit: ripiano a rulli assemblato, quattro montanti di supporto, cinghia di trasmissione, necessarie istruzioni hardware e di assemblaggio
Order Info
Peso: 5 libbre (2.3kg)
Specifica
Product Type Kit da banco
Peso (sistema imperiale) 9 libbre
Peso (sistema metrico) 4 kg
Colore Carbone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Compact small bottle roller culture apparatus
Include Pianale a rulli assemblato, 4 montanti di supporto, cinghia di trasmissione, hardware e istruzioni di assemblaggio