Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Deck for Roller Culture Apparatus
Codice prodotto. 10069040 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di posizioni:
5
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di posizioni Dimensione della confezione
10069040 5 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10069040 Fornitore DWK Life Sciences™ N. del fornitore 348969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2210.25€
    1655.14€ / pezzi 1
    Risparmia 555.11€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-03-2027
Additional part for roller culture apparatus
  • Five position
  • For storing glass or plastic roller bottles
  • Provides 75,000cm sq. total surface
  • Conforms to UL, CSA and CE standards
Specifica
Capacità Roller Bottles (108 to 121 mm dia. and up to 550 mm L)
Product Type Deck for Roller Culture Apparatus
Dimensioni (L x P x A) 24.4 x 29.5 x 7.12 in. (62 x 75.6 x 18.1cm)
Altezza (sistema imperiale) 7.12 in.
Altezza (sistema metrico) 18.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 24.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 62 cm
Larghezza (sistema imperiale) 29.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 75.6 cm
N. di posizioni 5