Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Diazomethane Generators for Gas Chromatography
Codice prodotto. 12418922 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
19 cm
20 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12418922 20 cm Pezzo
12408922 19 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12418922 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 281155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    203.39€ / pezzi 1
    Risparmia 11.61€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 25-03-2027
For generating diazomethane and other gases for gas chromatography, mass sepctroscopy and NMR studies
  • Utilizes clear-seal grease-free joints
  • «O« ring not required
  • Manufactured from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASMT™ E 438 Type I, Class A requirements
Specifica
Certificazione/Conformità USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A
Altezza (sistema imperiale) 7.8 in.
Altezza (sistema metrico) 20 cm
Include O-ring clamp, a 13-425 screw cap with a cut-out top and a ptfe faced rubber liner
Tipo Diazomethane Generator