Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Disposable Drum Thieves
Codice prodotto. 12497311 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
75 mL
150 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.29 in.
0.47 in.
0.7 in.
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.75 cm
1.2 cm
1.8 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema imperiale) esterno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
12497311 25 mL 0.29 in. 0.75 cm pezzi 100
12407321 75 mL 0.47 in. 1.2 cm pezzi 24
12417321 150 mL 0.7 in. 1.8 cm pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12497311 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 885300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    267.98€ / pezzi 100
    Risparmia 60.02€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
WHEATON™ Disposable Drum Thieves offer an economical and convenient way to collect liquid samples from drums. Simply insert the empty tube, hold your thumb over the top, and withdraw your sample with ease. Soda-lime glass construction allows quick disposal.
  • Simply insert empty tube into drum, hold thumb over the top, and withdraw sample
  • Soda-lime glass units break easily for quick disposal
  • Length: 43 in. (109 cm)
Specifica
Product Type Drum Thief
Materiale Soda Lime Glass
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for quick and easy sample retrieval
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.29 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 0.75 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 43 in.
Lunghezza (sistema metrico) 109.2 cm