Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Disposable Glass Coliwasa Sampler
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
- Constructed of soda-lime glass for chemical compatibility
- Liquid-tight PTFE-lined seal locks the sampled column securely in place
- Prescored components allow for easy, safe disposal
- Transfers sample to appropriate container without any loss
Order Info
Dimensions: 0.88 in. dia. x 42 in.L (2.2 x 107cm); Tapered bottom with 0.5 in. dia. (1.3cm) opening
Specifica
Specifica
| Product Type | Prescored Coliwasa Sampler |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale sigillante | PTFE |
| Capacità (sistema imperiale) | 6.76 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Monouso | Single-use |
| Diametro (sistema imperiale) apertura | 0.5 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.86 in. |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 1.3 cm |
| Vedi altri risultati |