Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatori di tessuti Dounce
Per studi su enzimi. Gli omogeneizzatori di tessuti Dounce Wheaton™ sono progettati per trattenere una percentuale elevata di nuclei cellulari, mitocondri e proteine in tessuti molli o sospensioni cellulari.
341.00€ - 510.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Product Type | Omogeneizzatore tissutale Dounce |
Da utilizzare con (applicazione) | Progettato per trattenere una percentuale elevata di nuclei cellulari, mitocondri e proteine in tessuti molli o sospensioni cellulari |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) tubo | Diametro provetta esterno (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) tubo | Diametro provetta esterno (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11511305
|
DWK Life Sciences
357544 |
0.5 once, 15 ml | 8.26 in. | 3.7 in. | 0.86 in. |
482.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11501305
|
DWK Life Sciences
357542 |
0.23 once, 7 ml | 6.8 in. | 3.22 in. | 0.51 in. |
454.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11591295
|
DWK Life Sciences
357538 |
0.03 once, 1 ml | 4.92 in. | 1.8 in. | 0.43 in. |
341.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11521305
|
DWK Life Sciences
357546 |
1.35 once, 40 ml | 11.2 in. | 5.5 in. | 1.25 in. |
510.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Ideal for enzyme studies. Wheaton™ Dounce Tissue Grinders are designed to retain a high percentage of cell nuclei, mitochondria, and proteins in soft tissues or cell suspensions.
- Il campione copre la sfera del pestello, prevenendo l'accumulo di calore grazie al minore attrito con il mortaio
- Il mortaio è caratterizzato da serbatoio grande e labbro antigoccia
- Fornito con pestelli “allentati” e “aderenti”
- Componenti in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili
Order Info
- Distanza del pestello serrato: 0.0020 ±0.001 pollici (0.05 ±0.025 mm)
- Distanza del pestello allentato: 0.114 ±0.001 poll. (0.114 ±0.025 mm)
Specifica
Vetro borosilicato | |
Omogeneizzatore tissutale Dounce | |
Progettato per trattenere una percentuale elevata di nuclei cellulari, mitocondri e proteine in tessuti molli o sospensioni cellulari |