Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatori di tessuti Dounce
Codice prodotto. 11511305 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 ml
7 ml
15 ml
40 ml
Lunghezza (sistema imperiale):
4.92 in.
6.8 in.
8.26 in.
11.2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo:
1.8 in.
3.22 in.
3.7 in.
5.5 in.
Diametro provetta esterno (sistema imperiale):
0.43 in.
0.51 in.
0.86 in.
1.25 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) tubo Diametro provetta esterno (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11511305 15 ml 8.26 in. 3.7 in. 0.86 in. pezzi 2
11501305 7 ml 6.8 in. 3.22 in. 0.51 in. pezzi 2
11591295 1 ml 4.92 in. 1.8 in. 0.43 in. pezzi 2
11521305 40 ml 11.2 in. 5.5 in. 1.25 in. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11511305 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 357544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    391.70€ / pezzi 2
    Risparmia 228.30€
    36% Sconto
In stock
Per studi su enzimi. Gli omogeneizzatori di tessuti Dounce Wheaton™ sono progettati per trattenere una percentuale elevata di nuclei cellulari, mitocondri e proteine in tessuti molli o sospensioni cellulari.
Ideal for enzyme studies. Wheaton™ Dounce Tissue Grinders are designed to retain a high percentage of cell nuclei, mitochondria, and proteins in soft tissues or cell suspensions.
  • Il campione copre la sfera del pestello, prevenendo l'accumulo di calore grazie al minore attrito con il mortaio
  • Il mortaio è caratterizzato da serbatoio grande e labbro antigoccia
  • Fornito con pestelli “allentati” e “aderenti”
  • Componenti in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili
Order Info
  • Distanza del pestello serrato: 0.0020 ±0.001 pollici (0.05 ±0.025 mm)
  • Distanza del pestello allentato: 0.114 ±0.001 poll. (0.114 ±0.025 mm)
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.5 once
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Omogeneizzatore tissutale Dounce
Da utilizzare con (applicazione) Progettato per trattenere una percentuale elevata di nuclei cellulari, mitocondri e proteine in tessuti molli o sospensioni cellulari
Lunghezza (sistema imperiale) 8.26 in.
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 3.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) tubo 94 mm
Diametro provetta esterno (sistema imperiale) 0.86 in.
Diametro provetta esterno (sistema metrico) 22 mm