Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatori di tessuti Dounce
Codice prodotto. 11591295 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 ml
7 ml
15 ml
40 ml
Lunghezza (sistema imperiale):
4.92 in.
6.8 in.
8.26 in.
11.2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo:
1.8 in.
3.22 in.
3.7 in.
5.5 in.
Diametro provetta esterno (sistema imperiale):
0.43 in.
0.51 in.
0.86 in.
1.25 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) tubo Diametro provetta esterno (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11591295 1 ml 4.92 in. 1.8 in. 0.43 in. pezzi 2
11511305 15 ml 8.26 in. 3.7 in. 0.86 in. pezzi 2
11501305 7 ml 6.8 in. 3.22 in. 0.51 in. pezzi 2
11521305 40 ml 11.2 in. 5.5 in. 1.25 in. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11591295 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 357538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00€
    308.54€ / pezzi 2
    Risparmia 77.46€
    20% Sconto
In stock
Per studi su enzimi. Gli omogeneizzatori di tessuti Dounce Wheaton™ sono progettati per trattenere una percentuale elevata di nuclei cellulari, mitocondri e proteine in tessuti molli o sospensioni cellulari.
Ideal for enzyme studies. Wheaton™ Dounce Tissue Grinders are designed to retain a high percentage of cell nuclei, mitochondria, and proteins in soft tissues or cell suspensions.
  • Sample covers the pestle ball, preventing heat buildup by reducing friction against the mortar
  • Mortar features large reservoir and pouring lip
  • Supplied with “loose” and “tight” pestles
  • Components are made of low extractable borosilicate glass
Order Info
  • Distanza del pestello serrato: 0.0020 ±0.001 pollici (0.05 ±0.025 mm)
  • Distanza del pestello allentato: 0.114 ±0.001 poll. (0.114 ±0.025 mm)
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.03 oz.
Capacità (sistema metrico) 1 ml
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Omogeneizzatore tissutale Dounce
Da utilizzare con (applicazione) Progettato per trattenere una percentuale elevata di nuclei cellulari, mitocondri e proteine in tessuti molli o sospensioni cellulari
Lunghezza (sistema imperiale) 4.92 in.
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 1.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) tubo 48 mm
Diametro provetta esterno (sistema imperiale) 0.43 in.
Diametro provetta esterno (sistema metrico) 11 mm