Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Crimpers
Codice prodotto. 11788879 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13 mm Flip-cap Seals
20 mm Flip-cap Seals
30 mm Aluminum Seals
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11788879 13 mm Flip-cap Seals Pezzo
10712573 30 mm Aluminum Seals Pezzo
10276284 20 mm Flip-cap Seals Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11788879 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 224322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00€
    711.73€ / pezzi 1
    Risparmia 43.27€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 07-06-2027
Attach seals easily with these high-quality crimpers
  • Labeled for quick identification
  • Cushioned, short ergonomic handle
  • Polished crimping jaws
  • Spring assembly
  • Adjustable stop
Specifica
Provette per conservazione compatibili Tubes with 13 mm Crimp Caps
Funzionamento Manual
Tipo Manual Crimper
Da utilizzare con (apparecchiatura) 13 mm Flip-cap Seals
Size 13 mm
Titolo del prodotto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.