Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Ex-Traction™ Vials
Codice prodotto. 10661844 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
4.0 ml
8 mL
10 mL
20 mL
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
22-400
24-400
Stile della base:
Conical
Flat
Piatto
Quantità:
100/Cs.
1000/Cs.
250/Cs.
500/Cs.
Scatola da 250
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 10661844
Marca: DWK Life Sciences W224634
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Precision manufactured from low extractable borosilicate glass. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Vials conform to ASTM Type I, Class A and USP Type I requirements.
  • Large, smooth, flat bottom surface provides greater stability and optional 2D bar code placement
  • Conical well design ensures maximum recovery of high value samples
  • Manufactured for fail-safe operation in automated sample handling and storage systems
  • Type I Class A grade borosilicate glass prevents changes in pH and maintains purity of contents
  • For collection, automated handling, storage and maximum retrieval of samples
  • Closures available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 26.5 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 20 mL
Da utilizzare con (applicazione) For automated or manual sample storage
Altezza (sistema imperiale) 2.63 in.
Stile della base Conical
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 67 mm
Quantità 100/Cs.
Certificazione/Conformità ASTM Type I, Class A, USP Type I
Dimensione chiusura 22-400