Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Seals™ Aluminum Vial Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Ideal closures for chromatography and other instrumentation applications
- Open top seal provides for filling or retrieving contents with a syringe
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Silicone |
| Colore | Blue |
| Materiale | Aluminum |
| Product Line | E-Z Seal |
| Quantità | 1000 Cs. |
| Tipo | Open Top Cap |
| Dimensione chiusura | 11 mm |