Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Extractors For Soxhlet Extraction Apparatus
Codice prodotto. 12654823 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Parte superiore giunto rastremato standard:
45/50
55/50
Diameter (English) Inside:
1.57 in.
1.96 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
8.07 in.
9.84 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Parte superiore giunto rastremato standard Diameter (English) Inside Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12654823 45/50 1.57 in. 8.07 in. Pezzo
12481561 55/50 1.96 in. 9.84 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12654823 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 415005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00€
    277.35€ / pezzi 1
    Risparmia 77.65€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent.
  • Wetted parts are manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Soxhlet Extraction Apparatus
Product Type Soxhlet Extractor
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
Certificazione/Conformità ASTM E 438
Parte inferiore giunto rastremato standard 24/40
Parte superiore giunto rastremato standard 45/50
Diameter (English) Inside 1.57 in.
Diameter (Metric) Inside 4 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.07 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.5 cm