Learn More
DWK Life Sciences Piastra di colorazione in vetro da 20 vetrini con rack amovibile
Codice prodotto. 10798324 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio vetrini:
20
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio vetrini Dimensione della confezione
10798324 20 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10798324 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 900200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00€
    643.36€ / pezzi 6
    Risparmia 141.64€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 01-04-2027
WHEATON™ Glass 20-Slide Staining Dish with Removable Rack is the standard for manual staining procedures. Includes dish, cover, and removable glass rack with open bottom for rapid immersion and drainage. Holds standard slides in three sizes.
  • Standard 20-slide unit for manual staining procedures
  • Removable glass slide rack features a spring wire handle for easy handling
  • Open-bottom rack design facilitates rapid immersion and drainage, reducing carryover
  • Rack holds 10 single slides, 19 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 20 slides back-to-back
  • Compatible with standard slide sizes: 3 x 1 in. (75 x 25 mm), 3 x 1.5 in. (75 x 38 mm), and 3 x 2 in. (75 x 51 mm)
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Approximate inside bottom dimensions: 91 mm L x 71 mm W x 60 mm D
Order Info
L x W x H:: 4.125 x 2.75 x 3.375 in. (105 x 70 x 85mm)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Flat
Colore Clear
Materiale In vetro soda-calcico
Tipo Piastra di colorazione
Include Rack rimovibile in vetro con fessure per vetrini e fondo aperto
Conteggio vetrini 20
Dimensioni (L x P) 3.7 x 2.9 pollici (9.5 x 7.6 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Depth (English) Inside 2.5 in.
Profondità (sistema metrico) 64 mm
Depth (Metric) Inside 6.4 cm