Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini in vetro per scintillazione da 20 ml: Tappi in polipropilene
Codice prodotto. 11748819 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material (Liner):
Foglio in alluminio
Polietilene espanso
Dimensione chiusura:
12.3 mm
13.1 mm
Colore:
Bianco
Bianco, White
Trasparente
Trasparente, White
Dimensione della confezione:
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Liner) Dimensione chiusura Colore Dimensione della confezione
11748819 Foglio in alluminio 12.3 mm Bianco pezzi 500
10560503 Polietilene espanso 12.3 mm Bianco, White pezzi 500
11768819 Foglio in alluminio 13.1 mm Trasparente, White pezzi 500
11586315 Polietilene espanso 13.1 mm Trasparente pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11748819 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 986541
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    292.01€ / pezzi 500
    Risparmia 48.99€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per mantenere l'integrità della guarnizione grazie ai vari liner per tappi. Fiale per scintillazione Wheaton Science Products™ in vetro da 20ml: I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per solventi aggressivi e sostanze chimiche a elevata purezza.
Integrità della guarnizione salvaguardata grazie ai vari liner per tappi. Le fiale per scintillazione Wheaton Science Products™ in vetro da 20ml e i tappi in polipropilene sono chimicamente inerti, ideali per solventi aggressivi e sostanze chimiche a elevata purezza.
  • Chemically inert, suitable for strong solvents and high-purity chemicals
  • Variety of cap liners available to maintain integrity of seal
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • With screw caps attached to vials
  • Vials are made from clear glass; caps are white plastic.
Order Info
Diam. est. x A: 1.125 x 2.375 pollici (28 x 61 mm) con tappo inserito; le fiale sono confezionate in singole celle in cinque vassoi da 100 pezzi per contenitore
Compliance
Soddisfa gli ASTM™ E438 di tipo I, classe A e USP di tipo I.
Specifica
Colore chiusura Bianco
Material (Liner) Foglio in alluminio
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.1 in.
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Vetro borosilicato, Borosilicate Glass (Type 1)
Volume (sistema metrico) 20 ml
Da utilizzare con (applicazione) Buone proprietà di barriera e resistenza a idrocarburi, olii, chetoni e alcoli
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Tipo di imballaggio Vaschette con partizioni
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Product Line Wheaton
Volume (sistema metrico) totale 20 mL
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 500/Cs.
Dimensione chiusura 12.3 mm
Marking Spot No
Fit for Purpose Certified Quality
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM E438, tipo I, classe A, USP tipo I
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Product Type Scintillation Vial