Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini in vetro per scintillazione da 20 ml: Tappi urea
Codice prodotto. 10179592 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material (Liner):
Foglio in alluminio
Metal Foil
Polietilene
Polyethylene Cone
Polyethylene Disc
Dimensione chiusura:
22-400
24-400
Colore:
Bianco
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Liner) Dimensione chiusura Colore unitSize
10179592 Metal Foil 24-400 Trasparente pezzi 500
11506325 Polyethylene Disc 24-400 Clear pezzi 500
11758819 Foglio in alluminio 22-400 Bianco pezzi 500
10006761 Polietilene 22-400 Bianco pezzi 500
10458043 Polyethylene Cone 22-400 Bianco pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10179592 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 986562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.45€
    353.33€ / pezzi 500
    Risparmia 55.12€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per mantenere l'integrità della guarnizione grazie ai vari liner per tappi. Le fiale per scintillazione in vetro da 20ml e i tappi in urea Wheaton Science Products™ sono adatti per solventi aggressivi e sostanze chimiche a elevata purezza.
Maintains integrity of seal with variety of cap liners. Wheaton Science Products™ Glass 20mL Scintillation Vials and Urea Caps are suitable for strong solvents and high-purity chemicals.
  • Chemically inert, suitable for strong solvents and high-purity chemicals
  • Variety of cap liners available to maintain integrity of seal
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • With screw caps attached to vials
Order Info
Diam. est. x A: 1.125 x 2.375 pollici (28 x 61 mm) con tappo inserito; le fiale sono confezionate in singole celle in cinque vassoi da 100 pezzi per contenitore
Compliance
Soddisfa gli ASTM™ E438 di tipo I, classe A e USP di tipo I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Metal Foil
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.1 in.
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 20 ml
Da utilizzare con (applicazione) Offers superior torque retention and excellent sealing characteristics
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Tipo di imballaggio Cellular Trays
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Materiale chiusura Urea
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 24-400
Certificazione/Conformità ASTM E438, Type I, Class A
Altezza (sistema metrico) 61 mm