Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini in vetro per scintillazione da 20 ml: Tappi urea
Codice prodotto. 11758819 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material (Liner):
Foglio in alluminio
Metal Foil, Cork
Polietilene
Polyethylene Cone
Polyethylene Disc
Dimensione chiusura:
22-400
24-400
Colore:
Bianco
Bianco, White
Clear, White
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Liner) Dimensione chiusura Colore Dimensione della confezione
11758819 Foglio in alluminio 24-400 Bianco, White pezzi 500
10179592 Metal Foil, Cork 24-400 Trasparente pezzi 500
11506325 Polyethylene Disc 24-400 Clear, White pezzi 500
10006761 Polietilene 22-400 Bianco pezzi 500
10458043 Polyethylene Cone 24-400 Bianco, White pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11758819 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 986542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    288.48€ / pezzi 500
    Risparmia 42.52€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per mantenere l'integrità della guarnizione grazie ai vari liner per tappi. Le fiale per scintillazione in vetro da 20ml e i tappi in urea Wheaton Science Products™ sono adatti per solventi aggressivi e sostanze chimiche a elevata purezza.
Maintains integrity of seal with variety of cap liners. Wheaton Science Products™ Glass 20mL Scintillation Vials and Urea Caps are suitable for strong solvents and high-purity chemicals.
  • Chemically inert, suitable for strong solvents and high-purity chemicals
  • Variety of cap liners available to maintain integrity of seal
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • With screw caps attached to vials
Order Info
Diam. est. x A: 1.125 x 2.375 pollici (28 x 61 mm) con tappo inserito; le fiale sono confezionate in singole celle in cinque vassoi da 100 pezzi per contenitore
Compliance
Soddisfa gli ASTM™ E438 di tipo I, classe A e USP di tipo I.
Specifica
Material (Liner) Foglio in alluminio
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.1 in.
Colore Bianco, White
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Vetro borosilicato, Borosilicate Glass (Type 1)
Volume (sistema metrico) 20 ml
Da utilizzare con (applicazione) Offre resistenza alla torsione superiore ed eccellenti caratteristiche sigillanti
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Tipo di imballaggio Vaschette con partizioni
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Product Line Wheaton
Materiale chiusura Urea
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 500/Cs.
Dimensione chiusura 24-400
Marking Spot No
Fit for Purpose Certified Quality
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM E438, tipo I, classe A, USP tipo I
Altezza (sistema metrico) 61 mm