Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Roller Culture Vessels
Codice prodotto. 11722963 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1380 mL
1760 mL
2000 mL
Materiale chiusura:
Phenolic
Polypropylene
Colore chiusura:
Bianco
Black
Dimensione della confezione:
pezzi 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Materiale chiusura Colore chiusura unitSize
11722963 1380 mL Phenolic Black pezzi 4
12408952 1380 mL Polypropylene Bianco pezzi 4
12428952 1760 mL Phenolic Black pezzi 4
11772963 1760 mL Phenolic Black pezzi 4
12418952 2000 mL Polypropylene Bianco pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11722963 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 348252
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Uniform quality and performance for higher cell yields
Made from borosilicate glass, specially selected for optical clarity, interior surface smoothness, and absence of imperfections — and to exacting manufacturing tolerances.
  • Tapered neck (nominal I.D. of 29mm) is easy to clean
  • Supplied with deep-skirted 38-415 black phenolic screw caps with white styrene-butadiene rubber liners
  • Both bottles and caps are autoclavable
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 46.66 oz., 1380 mL
Capacità (sistema metrico) 1380 mL
Capacità (sistema imperiale) 46.66 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 4.3 in.
Materiale Borosilicate Glass
Colore chiusura Black
Altezza (sistema metrico) 240 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.44 in.
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 38-415 mm
Diametro (sistema metrico) 110 mm
Tipo di chiusura Screw Cap