Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro preordinati in scatola con tappi attaccati
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
Attached caps help maintain cleanliness
Lab File with partitioned trays provides an easy way to store empty vials or to inventory samples.
- Per innumerevoli impieghi che vanno dalla conservazione dei campioni alla liofilizzazione
- Prodotto a partire da un tubo di vetro con spessore uniforme delle pareti e del fondo
- Fiale e tappi autoclavabili
- Amber vials made from borosilicate glass to protect light-sensitive products
- Tappi fenolici neri con parte superiore piena
- 14B rubber-lined black phenolic screw cap for aqueous samples
- PTFE/14B rubber-lined black phenolic screw cap for organic samples
Order Info
I tappi di ricambio possono essere acquistati separatamente.
Compliance
Le fiale ambra sono conformi ai requisiti USP di tipo 1 sulla trasmissione della luce.
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Gomma 14B |
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Pre-intagliato | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 2 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Basso profilo per maggiore stabilità e minore volume morto sopra il campione, ideale per la conservazione di composti |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 0.5 dr. |
| Vedi altri risultati |