Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro preordinati in scatola con tappi attaccati
Codice prodotto. 10256074 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
4 ml
4.0 ml
8 ml
8.0 ml
20 mL
20.0 ml
40 mL
40.0 ml
Altezza (sistema metrico):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Material (Liner):
14B Rubber
Gomma 14B
Gomma PTFE/14B
PTFE/14B Rubber
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
pezzi 72
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Material (Liner) Dimensione della confezione
10256074 20 mL 60 mm 28 mm 14B Rubber pezzi 72
10122531 2 ml 38 mm 12 mm Gomma 14B pezzi 288
10514481 4 ml 48 mm 15 mm Gomma 14B pezzi 144
10612332 8 ml 63 mm 17 mm Gomma 14B pezzi 144
11758779 2 ml 38 mm 12 mm PTFE/14B Rubber pezzi 288
10336662 4.0 ml 48 mm 15 mm Gomma PTFE/14B pezzi 144
10633703 8.0 ml 63 mm 17 mm Gomma PTFE/14B pezzi 144
10318294 40.0 ml 98 mm 28 mm Gomma 14B pezzi 72
10603703 40 mL 98 mm 28 mm PTFE/14B Rubber pezzi 72
10599502 20.0 ml 60 mm 28 mm Gomma PTFE/14B pezzi 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 10256074 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W224820
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Attached caps help maintain cleanliness
Lab File with partitioned trays provides an easy way to store empty vials or to inventory samples.
  • Per innumerevoli impieghi che vanno dalla conservazione dei campioni alla liofilizzazione
  • Prodotto a partire da un tubo di vetro con spessore uniforme delle pareti e del fondo
  • Fiale e tappi autoclavabili
  • Amber vials made from borosilicate glass to protect light-sensitive products
Tappi e rivestimenti di tappi
  • Tappi fenolici neri con parte superiore piena
  • 14B rubber-lined black phenolic screw cap for aqueous samples
  • PTFE/14B rubber-lined black phenolic screw cap for organic samples
Order Info
I tappi di ricambio possono essere acquistati separatamente.
Compliance
Le fiale ambra sono conformi ai requisiti USP di tipo 1 sulla trasmissione della luce.
Specifications
Material (Liner) 14B Rubber
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Vetro borosilicato
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 20 mL
Da utilizzare con (applicazione) Basso profilo per maggiore stabilità e minore volume morto sopra il campione, ideale per la conservazione di composti
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 5 dr.
Materiale chiusura Fenolico
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 72/Cs.
Marking Spot No
Da utilizzare con (apparecchiatura) M-T File™ and Vial Rack
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Certificazione/Conformità USP tipo I
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Product Type Sample Vial in Lab File