Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro preordinati in scatola con tappi attaccati
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescripción
Attached caps help maintain cleanliness
Lab File with partitioned trays provides an easy way to store empty vials or to inventory samples.
- Per innumerevoli impieghi che vanno dalla conservazione dei campioni alla liofilizzazione
- Prodotto a partire da un tubo di vetro con spessore uniforme delle pareti e del fondo
- Fiale e tappi autoclavabili
- Amber vials made from borosilicate glass to protect light-sensitive products
- Tappi fenolici neri con parte superiore piena
- 14B rubber-lined black phenolic screw cap for aqueous samples
- PTFE/14B rubber-lined black phenolic screw cap for organic samples
Información de órdenes
I tappi di ricambio possono essere acquistati separatamente.
Compliance
Le fiale ambra sono conformi ai requisiti USP di tipo 1 sulla trasmissione della luce.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (Liner) | Gomma 14B |
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Pre-intagliato | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 4 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Basso profilo per maggiore stabilità e minore volume morto sopra il campione, ideale per la conservazione di composti |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 1.08 dr. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?