Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro con tappi a pressione
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
Ideal for collecting, storing, and exhibiting sample in the lab or field, Wheaton™ Glass Sample Vials with Snap Caps contain caps which fit over a special sealing ring to provide effective barrier against moisture.
- Excellent storage of hygroscopic materials
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 50 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Volume (sistema metrico) | 120.0 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For collecting, storing and exhibiting sample in the lab or field |
| Volume (sistema imperiale) | 32.4 dr. |
| Materiale chiusura | LDPE |
| Tipo di chiusura | Snap Cap |
| Certificazione/Conformità | USP Type III |
| Altezza (sistema metrico) | 95 mm |