Descrizione
WHEATON™ Glass Serum Bottles are ideal for long term sample storage and drug containers.
- Manufactured from Type I borosilicate molded glass conforming to USP Type I requirements
- Raised graduations indicate approximate capacities in milliliters
- Accept standard stoppers and seals
- Suitable for long-term sample storage and use as drug containers
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.95 in. |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| Bocca | Narrow |
| Altezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 7.48 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 75 mm |
| Capacità (sistema imperiale) | 16,9 once |
| Vedi altri risultati |