Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Serum Bottles
Codice prodotto. p-45470 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10542362 500 mL pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10542362 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 223952
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
WHEATON™ Glass Serum Bottles are ideal for long term sample storage and drug containers.
  • WHEATON™ Glass Serum Bottles are manufactured from Type I Borosilicate molded glass that conforms to USP Type I requirements.
  • Raised graduations indicate approximate capacities in milliliters.
  • WHEATON™ Glass Serum Bottles accept standard stoppers and seals.
  • The bottles are non-graduated.
    • TRUSTED_SUSTAINABILITY
      Specifica
      Capacità (sistema metrico) 500 mL
      Capacità (sistema imperiale) 16,9 once
      Colore Clear
      Diametro (sistema imperiale) 2.95 in.
      Materiale Borosilicate Glass
      Altezza (sistema metrico) 190 mm
      Product Type Serum Bottle
      Altezza (sistema imperiale) 7.48 in.
      Diametro (sistema metrico) 75 mm