Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Staining Dish for 10 or 20 Slides
Codice prodotto. 10693523 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
3.1 x 2.1 in. (8 x 5.5 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
10693523 3.1 x 2.1 in. (8 x 5.5 cm) pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10693523 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 900170
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Glass cover
Grooved staining dish holds up to 10 single slides or 20 slides back-to-back
  • Immerse standard 3 × 1 in. (75 × 25mm) slides horizontally
  • Dish and cover made from soda lime glass
Order Info
L x W x H: 1.75 x 2.75 x 1.25 in. (45 x 70 x 32mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Glass
Forma del fondo Rectangular
Materiale Soda Lime Glass
Tipo Staining Dish
Include Lid
Conteggio vetrini 10 single slides, 19 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 20 slides back-to-back of standard size
Dimensioni (L x P) 3.1 x 2.1 in. (8 x 5.5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 55 mm
Depth (English) Inside 1.3 in.
Profondità (sistema metrico) 35 mm
Depth (Metric) Inside 3.5 cm