Learn More
DWK Life Sciences Piastra di colorazione in vetro per 10 vetrini
Codice prodotto. 10294872 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio vetrini:
10
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio vetrini unitSize
10294872 10 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10294872 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 900520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.40€
    183.52€ / pezzi 6
    Risparmia 13.88€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Linerless polypropylene screw cap to reduce evaporation
For partially immersed slides.
  • Grooved Coplin staining jar holds up to ten standard 3 × 1 in. (75 × 25mm) slides vertically (slides extend above stain, so they can be handled without the use of forceps)
  • Jar and round base made from soda-lime glass
Order Info
Overall height: 2.5 in. (65mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Bianco
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura A vite
Forma del fondo Girare
Capacità (sistema metrico) 55 mL
Materiale In vetro soda-calcico
Tipo Vaschetta di colorazione per vetrini
Conteggio vetrini 10
Dimensioni (L x P) 1.02 x 1.02 pollici (2.6 x 2.6 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Lunghezza (sistema metrico) 2.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Larghezza (sistema metrico) 2.6 cm
Depth (English) Inside 2.7 in.
Profondità (sistema metrico) 70 mm
Depth (Metric) Inside 7 cm