Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Glass Staining Dish
Codice prodotto. 10633533 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
118 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10633533 118 mm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10633533 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 900301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    318.09€ / pezzi 3
    Risparmia 23.91€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
The WHEATON™ Glass Staining Dish is made of soda-lime glass and accommodates 16, 20, and 30 slide racks. It offers a flexible, durable solution for histology and pathology slide staining workflows.
Made of sode-lime glass.
  • Made of soda-lime glass for durability and chemical resistance
  • Accommodates 16, 20, and 30 slide racks
  • Approximate inside dimensions: 118L x 88W x 70mm D
  • Slide rack sold separately
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Flat
Colore Clear
Materiale Soda Lime Glass
Tipo Staining Dish
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard microscope slides, Slide Rack (Mfr. No. 900304)
Dimensioni (L x P) 4.6 x 3.4 in. (11.8 x 8.8 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 4.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 118 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 88 mm
Altezza (sistema metrico) 66 mm
Depth (English) Inside 2.7 in.
Profondità (sistema metrico) 70 mm
Depth (Metric) Inside 7 cm