Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Slide Rack
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Conteggio vetrini:
20 to 40
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Descrizione
Glass slide rack:
- Holds 20-40 slides
- 20 single slides
- 39 slides arranged alternately straight across and diagonally
- 40 slides back-to-back
- Accommodates standard slides
- 3 x 1 in. (75 x 25mm)
- 3 x 1.5 in. (75 x 38mm)
- 3 x 2 in. (75 x 51mm)
- Hinged handle
- Folds neatly inside dish to allow cover to be placed on top
- Enables easy insertion and removal of slides
Specifica
Specifica
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Tipo | Slide Rack |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Microscope Slides, Staining Dish |
| Tipo di maniglia | Hinged, Stainless Steel |
| Conteggio vetrini | 20 to 40 |
| Dimensioni (L x P) | 4.6 x 3.4 in. (11.8 x 8.8 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 11.8 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 8.8 cm |
| Vedi altri risultati |