Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Glass Staining Dishes for 50 Slides
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
- Piastra e coperchio in vetro soda-calcico
- Dimensioni: 3.25L × 7.875P × 4.125 pollici A (80 × 200 × 105 mm)
- Non macchiabile e resistente alla maggior parte delle soluzioni coloranti
- Contiene fino a 50 vetrini in orizzontale
- Manico a cerniera per agevolare l'inserimento e la rimozione dei vetrini
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | No |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Flat |
| Colore | Silver |
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipo | Rack con fessure |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Piastra in vetro per colorazione per 50 vetrini |
| Include | Rack |
| Conteggio vetrini | 50 vetrini |