Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Staining Dishes for 50 Slides
Codice prodotto. 10306472 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Coperchio
Cover
Dish
Rack
Rack rimovibile in acciaio inox con fessure, coperchio, maniglia incernierata permanente
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include unitSize
10306472 Rack rimovibile in acciaio inox con fessure, coperchio, maniglia incernierata permanente pezzi 6
10623703 Coperchio pezzi 3
10779474 Dish pezzi 3
10162862 Rack pezzi 3
10254732 Cover pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10306472 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 900400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1517.25€
    1414.90€ / pezzi 6
    Risparmia 102.35€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Holds up to 50 slides horizontally
  • Piastra e coperchio in vetro soda-calcico
  • Dimensioni: 3.25L × 7.875P × 4.125 pollici A (80 × 200 × 105 mm)
Rack
  • Non macchiabile e resistente alla maggior parte delle soluzioni coloranti
  • Contiene fino a 50 vetrini in orizzontale
  • Manico a cerniera per agevolare l'inserimento e la rimozione dei vetrini
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Forma del fondo Rectangular
Materiale Vetro sodico calcico
Tipo Piastra di colorazione con rack e coperchio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastra in vetro per colorazione per 50 vetrini
Include Rack rimovibile in acciaio inox con fessure, coperchio, maniglia incernierata permanente
Conteggio vetrini 50 vetrini, orizzontalmente
Dimensioni (L x P) 18.5 x 8.8 cm (7.2 x 3.4 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 7.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.8 cm
Depth (English) Inside 2.5 in.
Profondità (sistema metrico) 68 mm
Depth (Metric) Inside 6.5 cm