Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Amber Media Lab Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
- Material: Borosilicate Glass
- Screw Cap Size: 33-430
- Vol.: 125mL
- Round
- Pouring spout
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.16 in. |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Colore chiusura | Black |
| Graduated | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 123 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.84 in. |
| Rivestimento interno chiusura | Polyethylene |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Vedi altri risultati |