Learn More
DWK Life Sciences Flaconi graduati Valumetric™: Con tappo fenolico nero con rivestimento in gomma
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiDescrizione
- Ideal for use as sample bottles for solids, dry powders, and liquids
- Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
- Made from Wheaton 800 glass meeting USP Type III standards
- Graduated in mL and oz. for easy volume measurement
- Autoclavable black phenolic cap with rubber liner
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 2 in. |
| Materiale | Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore chiusura | Black |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | Yes |
| Bocca | Wide |
| Altezza (sistema metrico) | 104 mm |
| Vedi altri risultati |