Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Graduated Valumetric™ Bottles: Without Caps
Codice prodotto. 12349889 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
pezzi 432
pezzi 48
pezzi 96
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12349889 500 mL pezzi 48
12309889 30 mL pezzi 432
12319889 60 mL pezzi 288
12329889 125 mL pezzi 144
12339889 250 mL pezzi 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12349889 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W216993
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.40€
    82.63€ / pezzi 48
    Risparmia 11.77€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 26-04-2027
WHEATON™ Graduated Valumetric™ Bottles: Without Caps are ideal for storage and sampling of solids, dry powdered materials, and liquids. Made from WHEATON™ 800 glass meeting USP Type III standards, with dual mL and oz. graduations.
  • Ideal for use as sample bottles for solids, dry powders, soil samples, and specimen storage
  • Made from Wheaton 800 glass meeting USP Type III standards
  • Graduated in both mL and oz. for convenient measurement
  • Sold without caps, allowing compatibility with preferred closure options
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.9 in.
Materiale Soda Lime Glass
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Black
Closure Included No
Graduated Yes
Bocca Threaded
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Rivestimento interno chiusura Polyseal
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 70 to 400 mm
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Testing Jar