Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Serum Bottles
Codice prodotto. 12791588 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 300
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12791588 120 mL pezzi 100
12807632 15 mL pezzi 300
12422621 30 mL pezzi 200
12432621 60 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12791588 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 224037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    228.24€ / pezzi 100
    Risparmia 23.76€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 16-02-2027
Wheaton Serum bottle is manufactured from HDPE and widely used for animal health products and storage of non-medical products.
  • Manufactured from high density polyethylene
  • Widely used for animal health products and storage of non-medical products
  • Accepts standard rubber stoppers and aluminum seals
Specifica
Capacità 4.05 oz., 120 mL
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 1.85 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 0.78 in.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 13 mm
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 103 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.05 in.
Materiale chiusura Rubber
Diametro (sistema metrico) 47 mm
Capacità (sistema imperiale) 4.05 oz.
Product Type Serum Bottle