Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Hybridization Bottles
Codice prodotto. 11541325 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
35 mm
35 mm
70 mm
Product Type:
Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile
Flacone per ibridizzazione
Hybridization Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Product Type Dimensione della confezione
11541325 150 mm 35 mm Flacone per ibridizzazione Pezzo
11724209 75 mm 35 mm Flacone per ibridizzazione Pezzo
10717893 300 mm 35 mm Flacone per ibridizzazione Pezzo
12437181 300 mm 35 mm Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile Pezzo
12417181 75 mm 35 mm Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile Pezzo
11531325 100 mm 35 mm Hybridization Bottle Pezzo
12871474 100 mm 35 mm Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile Pezzo
11551325 150 mm 35 mm Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile Pezzo
12447181 300 mm 70 mm Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile Pezzo
12742447 300 mm 70 mm Flacone per ibridizzazione Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11541325 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 805003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.46€
    78.31€ / pezzi 1
    Risparmia 11.15€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
WHEATON™ Hybridization Bottles are designed for nucleic acid and protein blotting procedures requiring minimal probe solution. Made from heavy-wall borosilicate glass with polypropylene caps featuring PTFE-fluorocarbon resin/silicone lining to prevent leakage.
  • In vetro borosilicato a parete spessa
  • Flaconi con rivestimento infrangibile con robusti coperchi in plastisol antiscivolo per ridurre le possibilità di rottura ed esposizione a materiali pericolosi
  • Tappi in polipropilene che incorporano un rivestimento in silicone/resina fluorurata-PTFE sigillato sonicamente per evitare perdite
  • Rack acrilico che può contenere fino a sei provette per ibridizzazione di differenti misure per il trasporto o lo stoccaggio in sicurezza
Order Info
Items come as one per case
Specifica
Certificazione/Conformità USP tipo I
Materiale chiusura Policarbonato
Dimensione chiusura 45 mm
Rivestimento Plastisol
Diametro (sistema imperiale) interno 1.37 in.
Diametro (sistema metrico) interno 35 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per procedure con acidi nucleici e blotting di proteine che richiedano una soluzione per sonda minima
Lunghezza (sistema imperiale) 5.90 in.
Materiale rivestimento interno PTFE o silicone
Tipo di chiusura A vite
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Flacone per ibridizzazione