Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Jars with Polypropylene Screw Cap
Product Code. 12417391 Shop All Wheaton Science Products Products
Change view
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoclavabile:
Autoclavable (Bottle Only)
Non autoclavabile
Colore:
Clear
Natural
White
Unit Size:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 72
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Autoclavabile Colore unitSize
12417391 500 mL Autoclavable (Bottle Only) Natural pezzi 24
12437391 30 mL Non autoclavabile Clear pezzi 72
12477381 30 mL Autoclavable (Bottle Only) Natural pezzi 72
12447391 60 mL Non autoclavabile Clear pezzi 48
12487381 60 mL Non autoclavabile Natural pezzi 48
12427381 60 mL Autoclavable (Bottle Only) White pezzi 48
12497381 125 mL Non autoclavabile Natural pezzi 36
12457391 125 mL Non autoclavabile Clear pezzi 36
12467391 250 mL Non autoclavabile Clear pezzi 36
12407391 250 mL Non autoclavabile Natural pezzi 36
12447381 250 mL Autoclavable (Bottle Only) White pezzi 36
12477391 500 mL Non autoclavabile Clear pezzi 24
12457381 500 mL Autoclavable (Bottle Only) White pezzi 24
12427391 1000 mL Non autoclavabile Natural pezzi 24
12487391 1000 mL Non autoclavabile Clear pezzi 24
12467381 1000 mL Autoclavable (Bottle Only) White pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Product Code. 12417391 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W209910
Only null left
Add to basket
Add to basket
  • Durable container with good chemical resistance
  • Pre-attached white polypropylene screw cap unlined or with foamed polyethylene liner
  • Polypropylene container is autoclavable; cap is not autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità 16.9 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16,9 once
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 3.3 in.
Include Screw Cap
Materiale Polypropylene
Colore chiusura Bianco
Chiarezza Natural
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 99 mm
Product Type Jar
Altezza (sistema imperiale) 3.8 in.
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 89-400 mm
Diametro (sistema metrico) 85 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Autoclavable (Bottle Only)