Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Jars with Polypropylene Screw Cap
Codice prodotto. 12497381 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoclavabile:
Non autoclavabile
Not Autoclavable
Colore:
Clear
Translucent
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 72
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Autoclavabile Colore Dimensione della confezione
12497381 125 mL Non autoclavabile Translucent pezzi 36
12437391 30 mL Non autoclavabile Clear pezzi 72
12477381 30 mL Not Autoclavable Translucent pezzi 72
12447391 60 mL Non autoclavabile Clear pezzi 48
12487381 60 mL Non autoclavabile Translucent pezzi 48
12427381 60 mL Not Autoclavable Translucent pezzi 48
12457391 125 mL Non autoclavabile Clear pezzi 36
12467391 250 mL Non autoclavabile Clear pezzi 36
12407391 250 mL Non autoclavabile Translucent pezzi 36
12447381 250 mL Not Autoclavable Translucent pezzi 36
12417391 500 mL Not Autoclavable Translucent pezzi 24
12477391 500 mL Non autoclavabile Clear pezzi 24
12457381 500 mL Not Autoclavable Translucent pezzi 24
12427391 1000 mL Non autoclavabile Translucent pezzi 24
12487391 1000 mL Non autoclavabile Clear pezzi 24
12467381 1000 mL Not Autoclavable Translucent pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 12497381 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W209908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.85€
    83.32€ / pezzi 36
    Risparmia 8.53€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 03-05-2027
WHEATON™ Wide Mouth Jars in Polypropylene and Polystyrene with Screw Cap are durable containers available in PP or PS with unlined or foam-lined PP screw caps. PP jars with unlined caps are autoclavable, ideal for secure storage of solid samples and powders.
  • Durable container with good chemical resistance
  • Pre-attached white polypropylene screw cap unlined or with foamed polyethylene liner
  • Polypropylene container is autoclavable; cap is not autoclavable
Specifica
Capacità 4.2 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Translucent
Diametro (sistema imperiale) 2.08 in.
Include Screw Cap
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Bianco
Chiarezza Natural
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 68 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.67 in.
Chemical Label Unlabeled
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 58-400 mm
Diametro (sistema metrico) 53 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 4.2 oz.
Forma Rotondo
Monouso Reusable
Product Type Jar