Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ KeepIT™ Freezer Boxes
Provides an ideal method for batching and storing samples.
173.00€ - 185.00€
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 5.1 x 5.1 x 2 in. (13 x 13 x 5.2 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 13 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Colore Tipo Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Tipo Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
15362322
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W651704-R
Red Freezer Box 100 (1.2 to 2 mL Internal Threaded Cryogenic Vial)
185.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15392322
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W651704-P
Pink Freezer Box 100 (1.2 to 2 mL Internal Threaded Cryogenic Vial)
185.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15382322
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W651704-Y
Yellow Freezer Box 100 (1.2 to 2 mL Internal Threaded Cryogenic Vial)
173.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13486626
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W651704-W
White Freezer Box 100 (1.2 to 2 mL Internal Threaded Cryogenic Vial)
173.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15322332
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W651704-B
Blue Freezer Box 100 (1.2 to 2 mL Internal Threaded Cryogenic Vial)
185.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15312332
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
W651704-G
Green KeepIT -100 Freezer Box 100 (1.2 to 2 mL internal threaded cryogenic vial)
173.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 25-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Six different colors match the colors of CryoELITE Cryogenic Vials, creating alternatives for batching and identifying groups of samples.
  • KeepIT-100 accommodates up to 100 internal threaded vials, KeepIT-81 accommodates 81 external threaded vials, and KeepIT-25 accommodates up to 25 internal or external threaded cryogenic vials; Vial sizes: 1.2 – 2mL
  • Openings in bottom facilitate scanning CryoELITE 2D Data Matrix Bar Code Inserts and allow for drainage of liquid nitrogen
  • Made from Eastman Tritan™ BPA-free, shatter-resistant resin
  • Standard footprint is compatible with liquid nitrogen storage shelves and freezer drawers
Specifica
Specifica
5.1 x 5.1 x 2 in. (13 x 13 x 5.2 cm)
13 cm
13 cm
5.2 cm
5.1 in.
5.1 in.
2 in.