Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Evaporative Flask
Codice prodotto. 12488932 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12488932 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12488932 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 297825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    138.33€ / pezzi 1
    Risparmia 7.67€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
For concentration of trace amounts of analyte in organic solvent
  • 24/40 top and 19/22 bottom clear seal joints
Specifica
Product Type Evaporative Flask
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16.9 oz.
Include 24/40 top and 19/22 bottom clearseal joints
Da utilizzare con (applicazione) Concentration of trace amounts of analyte in organic solvent
Certificazione/Conformità ASTM E 438