Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Labeled Reagent Bottles
Codice prodotto. 12452541 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12452541 250 mL pezzi 6
12462541 500 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12452541 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 220223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.76€
    83.48€ / pezzi 6
    Risparmia 13.28€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Autoclavable Reagent bottle manufactured from USP Type I borosilicate glass and features no-drip pour lip
  • Pre-attached polypropylene screw cap with PTFE liner
  • Large writing patch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8.45 oz., 250mL
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.63 in.
Include No-drip pour lip, large writing patch
Materiale Glass
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Product Type Reagent Bottle
Altezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 67 mm
Tipo di chiusura Screw Cap