Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Labeled Reagent Bottles
Codice prodotto. 12462541 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12462541 500 mL pezzi 6
12452541 250 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12462541 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 220283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    117.52€ / pezzi 6
    Risparmia 20.48€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 22-02-2027
WHEATON™ Labeled Reagent Bottles are autoclavable and manufactured from USP Type I borosilicate glass. Featuring a no-drip pour lip, pre-attached polypropylene screw cap with PTFE liner, and a large writing patch for easy labeling.
  • Manufactured from USP Type I borosilicate glass for superior chemical resistance
  • Autoclavable for convenient sterilization
  • No-drip pour lip for clean, aseptic pouring
  • Pre-attached polypropylene screw cap with PTFE liner for a secure, leak-resistant seal
  • Large writing patch for easy sample identification and labeling
Specifica
Capacità 16.9 oz., 500mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 3.46 in.
Include No-drip pour lip, large writing patch
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Non-sterile
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 190 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.48 in.
Chemical Label Unlabeled
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 88 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 16,9 once
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Reagent Bottle