Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ LDPE Dispensing Bottles
Codice prodotto. 12495502 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12495502 125 mL pezzi 72
12485502 60 mL pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12495502 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 211195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    235.20€ / pezzi 72
    Risparmia 2.80€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
WHEATON™ LDPE Dispensing Bottles are excellent for mild and strong buffers with good chemical resistance. Made from translucent low density polyethylene, these very flexible bottles offer high impact strength. Raise the spout to dispense contents and depress to seal.
  • Made from low density polyethylene (LDPE)
  • Translucent color for easy visibility of contents
  • Very flexible with high impact strength
  • Excellent for mild and strong buffers with good chemical resistance
  • Raise the spout to dispense contents and depress spout to seal bottle
Specifica
Capacità 4.23 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 1.7 in.
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Dimensione chiusura 20-410 mm
Diametro (sistema metrico) 43 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 4.23 oz.
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Dispensing Bottle