Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Codice prodotto. 10101493 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
Colore:
Natural
White
Quantità:
100/Cs.
100/cs
1000/Cs.
1000/cs
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Quantità Dimensione della confezione
10101493 3 mL Natural 1000/cs pezzi 1000
10503144 3 mL White 1000/Cs. pezzi 1000
12446171 3 mL Natural 100/cs pezzi 100
12406201 6 mL White 1000/Cs. pezzi 1000
10087702 6 mL White 100/Cs. pezzi 100
10455973 6 mL Natural 1000/cs pezzi 1000
12406181 7 mL Natural 1000/cs pezzi 1000
10699293 7 mL White 100/Cs. pezzi 100
12456181 15 mL Natural 100/cs pezzi 100
10237193 15 mL White 100/Cs. pezzi 100
12496201 15 mL White 1000/Cs. pezzi 1000
12426211 30 mL White 1000/Cs. pezzi 1000
12486181 30 mL Natural 100/cs pezzi 100
10092923 30 mL White 100/Cs. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 10101493 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W242821A
Spedizione stimata: 28-12-2026
Bottle made of natural low density polyethylene and manufactured to strict quality control standards to ensure the best product for your application.
  • Available in a variety of sizes
  • Packaged in cases of 100, 1000 or bulk
Order Info
Dropping tips or caps must be purchased separately
Specifica
Capacità 3 mL, 0.1 oz.
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 0.51 in.
Materiale LDPE
Quantità 1000/cs
Closure Included No
Altezza (sistema metrico) 39 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Dimensione chiusura 8-425 mm
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 0.1 oz.
Product Type Dropping Bottle