Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ LDPE Dropping Bottles without Cap
Codice prodotto. 11501255 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Dimensione chiusura:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Colore:
Natural
White
Quantità:
100/Cs.
1000/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Colore Quantità Dimensione della confezione
11501255 3 mL 8-425 mm White 100/Cs. pezzi 100
12466171 6 mL 13-425 mm Natural 100/Cs. pezzi 100
12436201 7 mL 15-415 mm White 1000/Cs. pezzi 1000
12496171 7 mL 15-415 mm Natural 100/Cs. pezzi 100
12436181 10 mL 15-415 mm Natural 1000/Cs. pezzi 1000
12456201 10 mL 15-415 mm White 100/Cs. pezzi 100
12426181 10 mL 15-415 mm Natural 100/Cs. pezzi 100
12466201 10 mL 15-415 mm White 1000/Cs. pezzi 1000
12466181 15 mL 15-415 mm Natural 100/Cs. pezzi 1000
12496181 30 mL 20-410 mm Natural 1000/Cs. pezzi 1000
12416191 60 mL 20-410 mm Natural 100/Cs. pezzi 100
12446211 60 mL 20-410 mm White 100/Cs. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11501255 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W242831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    130.45€ / pezzi 100
    Risparmia 1.55€
    1% Sconto
In stock
WHEATON™ LDPE Dropping Bottles without Cap offer excellent chemical resistance and are available in natural or white LDPE in a range of sizes. White LDPE helps protect UV light-sensitive samples. Sold without cap and packaged in cases of 100 or 1000.
  • Made from low-density polyethylene (LDPE) for excellent chemical resistance
  • Available in natural or white LDPE to suit application requirements
  • White LDPE helps protect UV light-sensitive samples
  • Available in a range of capacities from 3 mL to 125 mL
  • Sold without cap, allowing compatibility with preferred closure
  • Packaged in cases of 100 or 1000
Order Info
Dropper tips and caps must be ordered separately.
Specifica
Capacità 3 mL, 0.1 oz.
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 0.51 in.
Materiale LDPE
N. per confezione 100/Cs.
Quantità 100/Cs.
Sterilità Non-sterile
Closure Included No
Graduated No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 39 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.54 in.
Dimensione chiusura 8-425 mm
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 0.1 oz.
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Dispensing Bottle