Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Codice prodotto. 12496171 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Dimensione chiusura:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Colore:
Natural
White
Quantità:
100/Cs.
1000/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Colore Quantità unitSize
12496171 7 mL 15-415 mm Natural 100/Cs. pezzi 100
11501255 3 mL 8-425 mm White 100/Cs. pezzi 100
12466171 6 mL 13-425 mm Natural 100/Cs. pezzi 100
12436201 7 mL 15-415 mm White 1000/Cs. pezzi 1000
12436181 10 mL 15-415 mm Natural 1000/Cs. pezzi 1000
12456201 10 mL 15-415 mm White 100/Cs. pezzi 100
12426181 10 mL 15-415 mm Natural 100/Cs. pezzi 100
12466201 10 mL 15-415 mm White 1000/Cs. pezzi 1000
12466181 15 mL 15-415 mm Natural 100/Cs. pezzi 1000
12496181 30 mL 20-410 mm Natural 1000/Cs. pezzi 1000
12416191 60 mL 20-410 mm Natural 100/Cs. pezzi 100
12446211 60 mL 20-410 mm White 100/Cs. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 12496171 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W242823
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent chemical resistance
  • Available in a variety of sizes
  • Packaged in cases of 100, 1000 or bulk
Order Info
Dropper tips and caps must be ordered separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 7 mL, 0.24 oz.
Capacità (sistema metrico) 7 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.24 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 0.74 in.
Materiale LDPE
N. per confezione 100/Cs.
Quantità 100/Cs.
Closure Included No
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Materiale chiusura Cellulose Acetate Proprionate
Dimensione chiusura 15-415 mm
Diametro (sistema metrico) 19 mm
Autoclavabile Non autoclavabile